Learn More
1-n-Heptyl-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461670 10 g 10g
11451670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461670 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27017.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131894-91-2
Formule moléculaire C13H19I
Poids moléculaire (g/mol) 302.20
Numéro MDL MFCD07777084
Clé InChI NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
CID PubChem 15001646
Nom IUPAC 1-heptyl-4-iodobenzène
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Point d’ébullition 165°C (10 mmHg)
Point d’éclair >120°C (248°F)
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 302.19
Pourcentage de pureté 98%