Learn More
Hexafluorophosphate 1-n-Hexyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382309 50 g 50g
11372309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27272.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304680-35-1
Formule moléculaire C10H19F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 312.24
Numéro MDL MFCD03093296
Clé InChI YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
CID PubChem 2734175
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Indice de réfraction 1.419
Quantité 50 g
Nom IUPAC 1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Poids de la formule 312.24
Pourcentage de pureté 99%