Learn More
1-n-Hexyl-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327069 1 g 1g
11337069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26878.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62150-34-9
Formule moléculaire C12H17I
Poids moléculaire (g/mol) 288.17
Numéro MDL MFCD07777097
Clé InChI QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
CID PubChem 15001645
Nom IUPAC 1-hexyl-4-iodobenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Point d’ébullition 122°C to 125°C (3 mmHg)
Point d’éclair >120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.553
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 288.16
Pourcentage de pureté 98%