Learn More
1-(N,N-diméthylsulfamoyl)-1H-imidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole |
| CAS | 78162-58-0 |
| Formule moléculaire | C5H9N3O2S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1 |
| Nom IUPAC | N,N-diméthylimidazole-1-sulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.21 |
| Poids de la formule | 175.0415 |