Learn More
1-Naphtaldéhyde, 95%
Code produit 10733891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733891 500 g Flacon en verre -
10051460 100 g Flacon en verre 100g
10125253 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10733891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128095000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 66-77-3 | C11H8O | 156,18 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-77-3
Formule moléculaire C11H8O
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00004003
Clé InChI SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
CID PubChem 6195
ChEBI CHEBI:52367
Nom IUPAC naphtalène-1-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.0°C to 2.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CHO
Indice de réfraction 1.6500 to 1.6540
Quantité 500 g
Beilstein 07, 400
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L (20°C)
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement