Learn More
1-Naphtaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417487 50 g 50g
11427487 250 g 250g
11407487 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15610.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-naphtaldéhyde est utilisé dans la synthèse de structures organométalliques (MOF) monocristallines homochirales poreuses. C’est également un produit de départ pour la réaction de Canizzaro visant à produire de l’acide 1-naphthoïque et du 1-naphthalèneméthanol.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone, le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-77-3
Formule moléculaire C11H8O
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00004003
Clé InChI SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
CID PubChem 6195
ChEBI CHEBI:52367
Nom IUPAC naphtalène-1-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthaldehyde
Point de fusion 1°C to 2°C
Densité 1.148
Point d’ébullition 160°C to 161°C (15 mmHg)
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.653
Quantité 50 g
Beilstein 386082
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde