Learn More
1-Naphtaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthalene-1-aldehyde |
| CAS | 66-77-3 |
| Formule moléculaire | C11 H8 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H |
| SMILES | O=Cc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | naphtalène-1-carbaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.18 |
| Poids de la formule | 156.0575 |