Learn More
1-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30778406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30778406 5 g
30773590 1 g
30765213 100 g
30776611 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30778406 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138845g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
CAS 1517-72-2
Formule moléculaire C12H12O
Numéro MDL MFCD00016806
Quantité 5 g
SMILES CC(O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 172.22
Pourcentage de pureté 98%