Learn More
1-Naphthaleneacetic acid, MedChemExpress
Description
1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Naphthaleneacetic acid |
| CAS | 86-87-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H10O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Naphthylacetic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Afficher plus |