Learn More
1-acide naphthalénacétique, TRC
Code produit 30010154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010154 10 g 10g
30009634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37766510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-87-3
Formule moléculaire C12 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Synonyme (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl acetic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Poids de la formule 186.0681
Pourcentage de pureté >95%