Learn More
Acide 1-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484727 25 g 25g
11464727 1 g 1g
11474727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21219.14
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13922-41-3 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-naphtalèneboronique est un bloc de construction très utile pour l’introduction d’un groupe naphtyle par des protocoles de couplage croisé. Il est utile dans la synthèse d’hydrocarbures polyaromatiques utilisant la réaction de Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13922-41-3
Formule moléculaire C10H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.99
Numéro MDL MFCD00019722
Clé InChI HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
CID PubChem 254532
Nom IUPAC Acide naphtalène-1-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthaleneboronic acid
Point de fusion 204°C to 210°C
Quantité 25 g
Beilstein 2937504
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 171.99
Pourcentage de pureté 97%