Learn More
1-Naphthaleneméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10530892 1 g Flacon en verre 1g
10722243 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155580010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-31-0
Formule moléculaire C11H12N
Poids moléculaire (g/mol) 158.22
Numéro MDL MFCD00004048
Clé InChI NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
CID PubChem 8355
Nom IUPAC (naphthalen-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthalenemethylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0730g/mL
Point d’ébullition 290°C to 293°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2NH2
Indice de réfraction 1.643
Quantité 1 g
Beilstein 12, 1316
Gravité spécifique 1.073
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,carbon disulfide,sulfu,ric acid
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthalenemethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.