Learn More
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Naphthalenethiol |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 529-36-2 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.1500g/mL |
| Point d’ébullition | 131°C (5.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Mehr anzeigen |