Learn More
1-Naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988127
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988127 1 g
30975615 10 g
30986747 25 g
30975908 100 g
30980892 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30988127 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD129401g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthohydrazide
CAS 43038-45-5
Formule moléculaire C11H10N2O
Numéro MDL MFCD00016804
Quantité 1 g
SMILES NNC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Pourcentage de pureté 98%