Learn More
acide 1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444003
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444003 100 g 100g
11434003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10273.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-naphthoïque est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de produits pharmaceutiques, de produits photochimiques, d’hormones de croissance végétale, de colorants et d’autres composés organiques.
Solubilité
Librement soluble dans l’alcool et l’éther chauds. Légèrement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-55-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00004007
Clé InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
CID PubChem 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-1
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Densité 1.398
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 195°C (383°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Informations sur la solubilité Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%