Learn More
Acide 1--naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10081470 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10081470 25 g Flacon en plastique 25g
15790799 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10081470 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 128180250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-55-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00004007
Clé InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
CID PubChem 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-1
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 162.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H7CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 647
Merck Index 15, 6466
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol and ether
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement