Learn More
Acide 1--naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15790799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15790799 100 g Flacon en plastique 100g
10081470 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15790799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-55-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00004007
Clé InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
CID PubChem 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-1
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 162.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H7CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 647
Merck Index 15, 6466
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol and ether
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre