Learn More
1-hydrazide naphthoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372107 25 g 25g
11362107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07942.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 43038-45-5 | C11H10N2O | 186.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43038-45-5
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Numéro MDL MFCD00016804
Clé InChI VMFUMDXVTKTZQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthohydrazide, 1-naphthhydrazide, 1-naphthalenecarbohydrazide, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydrazide, 1-naphthoic hydrazide, .alpha.-naphthoylhydrazine, naphthalene-1-carboxylic acid hydrazide, naphthalenecarbohydrazide, a-naphthoylhydrazine, 1-naphthohydrazide #
CID PubChem 72689
Nom IUPAC naphtalène-1-carbohydrazide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoic hydrazide
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 25 g
Beilstein 2966714
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté ≥98%