Learn More
1-naphthol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675942 100 g Flacon en verre 100g
10417330 500 g Flacon en verre 500g
10217303 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10675942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128191000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
1-naphtol, 99 % et plus, C10H8O, numéro CAS-90-15-3, 1-hydroxynaphtalène, 1-naphtalénol, 1-naphthol, alpha-naphthol, ursol basf ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphtol, tertral ern, 100 g, 06, 596, 278,0°C à 280,0°C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beige-gris à marron, 201-969-4, 125°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-15-3
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00003930
Clé InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
CID PubChem 7005
ChEBI CHEBI:10319
Nom IUPAC Naphtalène-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 97.0°C
Couleur Beige-gris à gris
Point d’ébullition 278.0°C to 280.0°C
Point d’éclair 125°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 596
Merck Index 15, 6468
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.