Learn More
1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-naphthol est utilisé comme précurseur dans la fabrication de divers colorants azoïques et de produits pharmaceutiques tels que le nadolol. Il est utilisé comme biomarqueurs. Il est utilisé en chimie analytique comme réactif de Molisch (1-naphtol dissous dans l’éthanol) pour vérifier la présence de glucides. Il joue un rôle essentiel avec l’hypobromite de sodium pour détecter la présence d’arginine dans les protéines, ce qui est appelé test de Sakaguchi.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Naphthol |
| Point de fusion | 95°C to 97°C |
| Densité | 1.28 |
| Point d’ébullition | 278°C to 280°C |
| Point d’éclair | 125°C (257°F) |
| Odeur | Weak, Phenol-like |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1817321 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Naphthol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol