Spécification
| CAS | 90-15-3 |
| Point de fusion | 95°C |
| Couleur | Beige |
| Point d’ébullition | 278°C |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Formule moléculaire | C10H8O |
| Numéro MDL | 3930 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern |
| Clé InChI | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Naphthol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.