Learn More
1-Naphthol-D7, TRC
Code produit 30480873
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480873 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30480873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN36799650MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol-d7 (ring d7)
CAS 124251-84-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H7 H O
Quantité 50 mg
Synonyme 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 1-Naphthol-d7, 1-Naphthol (ring-D7)
Formule InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeutérionaphtalén-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Poids de la formule 151.1015
Pourcentage de pureté >95