Learn More
Acide 1-naphthoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324424 5 g 5g
11334424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324424 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01036.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2976-75-2 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2976-75-2
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
Numéro MDL MFCD00003927
Clé InChI GHRYSOFWKRRLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoxyacetic acid, 1-naphthyloxy acetic acid, 2-naphthalen-1-yloxy acetic acid, 1-naphthyloxyacetic acid, naphthyloxyacetic acid, 2-1-naphthyloxy acetic acid, unii-9qi2464poa, 1-naphthoxy acetic acid, naphthalen-1-yloxy acetic acid, acetic acid, 1-naphthalenyloxy
CID PubChem 76313
ChEBI CHEBI:44588
Nom IUPAC acide 2-naphtalène-1-yloxyacétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoxyacetic acid
Point de fusion 193°C to 197°C
Quantité 5 g
Beilstein 1912165
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté ≥98%