Learn More
Chlorure de 1-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401778
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11401778 10 g 10g
11411778 50 g 50g
11421778 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11401778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14460.09
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
1-Naphthoyl chloride has been used as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid micro extraction method, as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection, in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane and in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1-naphthoyl a été utilisé comme réactif de dérivatisation dans l’analyse des éthoxylates d’alcool dodécyle à chaîne courte et de l’alcool dodécyle par extraction en phase solide combinée à la méthode de micro-extraction liquide-dispersive, comme réactif de marquage fluorescent dans la détermination des toxines T-2 et HT-2 par HPLC avec détection par fluorescence, en synthèse d’Arndt-Eistert en présence de triméthylsilyldiazométhane et en préparation de 2-éthyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. À conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des amines, des alcools, des métaux actifs et de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879-18-5
Formule moléculaire C11H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.63
Numéro MDL MFCD00004002
Clé InChI NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
CID PubChem 70146
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène1-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoyl chloride
Point de fusion 16°C to 19°C
Densité 1.265
Point d’ébullition 118°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6525
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 775785
Sensibilité Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthoyl chloride
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarbonyl chloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.