Learn More
Chlorure de 1-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421778 250 g 250g
11401778 10 g 10g
11411778 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14460.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
1-Naphthoyl chloride has been used as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid micro extraction method, as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection, in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane and in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1-naphthoyl a été utilisé comme réactif de dérivatisation dans l’analyse des éthoxylates d’alcool dodécyle à chaîne courte et de l’alcool dodécyle par extraction en phase solide combinée à la méthode de micro-extraction liquide-dispersive, comme réactif de marquage fluorescent dans la détermination des toxines T-2 et HT-2 par HPLC avec détection par fluorescence, en synthèse d’Arndt-Eistert en présence de triméthylsilyldiazométhane et en préparation de 2-éthyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. À conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des amines, des alcools, des métaux actifs et de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879-18-5
Formule moléculaire C11H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.63
Numéro MDL MFCD00004002
Clé InChI NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
CID PubChem 70146
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène1-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoyl chloride
Point de fusion 16°C to 19°C
Densité 1.265
Point d’ébullition 118°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6525
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 775785
Sensibilité Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 98%