Learn More
Chlorure de 1-naphthoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559263 50 g Flacon en verre 50g
10409950 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270380500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879-18-5
Formule moléculaire C11H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.63
Numéro MDL MFCD00004002
Clé InChI NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
CID PubChem 70146
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène1-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoyl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16°C to 19°C
Couleur Blanc
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 190°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6515 to 1.6535
Quantité 50 g
Beilstein 09, 648
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, flocons ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.