Learn More
Acétate de 1-naphtyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438087
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438087 50 g 50g
11448087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17482.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-81-9
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00003922
Clé InChI VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
CID PubChem 13247
Nom IUPAC Acétate de naphtalène-1-yle
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl acetate
Point de fusion 43°C to 46°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Beilstein 2046403
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%