Learn More
Acétate de 1-naphtyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675092 25 g Flacon en verre 25g
10685092 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227250250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 830-81-9 | Molecular Formula: C12H10O2 | Molecular Weight: 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-81-9
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00003922
Clé InChI VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
CID PubChem 13247
Nom IUPAC Acétate de naphtalène-1-yle
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl acetate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 46.0°C
Couleur Rose ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2C10H7
Quantité 25 g
Beilstein 06, 608
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux