Learn More
1-Acétate de naphtyle, TRC
Code produit 30465645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3786751G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Formule moléculaire C12 H10 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC acétate de naphtalén-1-yle
Poids moléculaire (g/mol) 186.207
Poids de la formule 186.068