Learn More
Bbutyrate de 1-naphtyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440827
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440827 1 g 1g
11450827 5 g 5g
11460827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23221.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3121-70-8
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.264
Numéro MDL MFCD00003923
Clé InChI XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
CID PubChem 76571
Nom IUPAC Butanoate de naphtalène-1-yle
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl butyrate
Densité 1.09
Point d’ébullition 125°C to 130°C (1 mmHg)
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.571
Quantité 1 g
Beilstein 2558646
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.