Learn More
Butyrate de 1-Naphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10746622 1 g Flacon en verre 1g
10787002 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3121-70-8
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
Numéro MDL MFCD00003923
Clé InChI XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
CID PubChem 76571
Nom IUPAC Butanoate de naphtalène-1-yle
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl butyrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 125°C to 130°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible in water
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide