Learn More
Isocyanate de 1-naphtyle, 98 %
Code produit 11414160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414160 1 g 1g
11453417 5 g 5g
11463417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17200.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 86-84-0 | C11H7NO | 169,183 g/mol
1-L’isocanate de naphthyle est utilisé dans la préparation de l’uréthane synthétique cationique. Il est utile pour l’étude de l’hépatotoxicité cholangiolitique chez les animaux de laboratoire. Il est également utilisé comme énantiomères distincts des bêta-bloquants.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’isocyanate de 1-naphtyle est utilisé dans la préparation de l’uréthane aromatique cationique. Il est utile pour l’étude de l’hépatotoxicité cholangiolitique chez les animaux de laboratoire. Il est également utilisé comme énantiomères distincts des bêta-bloquants.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-84-0
Formule moléculaire C11H7NO
Numéro MDL MFCD00003881
Clé InChI BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
CID PubChem 66589
Nom IUPAC 1-isocyanatonaphthalène
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl isocyanate
Point de fusion 4°C
Densité 1.177
Point d’ébullition 269°C
Point d’éclair 135°C
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.6335
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 742779
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6410
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether.
SMILES O=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement