Learn More
1-Isocyanate de naphtyle, 99%
Code produit 10444311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10444311 5 g 5g
10454311 25 g 25g
10358953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10444311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 86-84-0 | C₁₁H₇NO | 169,18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-84-0
Clé InChI BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
CID PubChem 66589
Nom IUPAC 1-Isocyanatonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair 135°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H7NO
Indice de réfraction 1.6324 to 1.6344
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6492
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene,chloroform,ether,decomposes in alcohols
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl isocyanate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.