Learn More
1-Isocyanate de naphtyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Naphthyl Isocyanate |
| CAS | 86-84-0 |
| Formule moléculaire | C11H7NO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene Isocyanate, NSC 4023, Naphthalen-1-ylisocyanate, alpha-Naphthyl Isocyanate, 1-Naphthyl Ester Isocyanic Acid; |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | O=C=Nc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-isocyanatonaphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.18 |
| Poids de la formule | 169.0528 |