Learn More
Isothiocyanate de 1-naphthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723711 5 g Flacon en verre 5g
10437520 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.50€
    76.65€ / 5g
    Économisez 14.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-06-4
Formule moléculaire C11H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 185.25
Numéro MDL MFCD00003882
Clé InChI JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
CID PubChem 11080
ChEBI CHEBI:35455
Nom IUPAC 1-isothiocyanatonaphthalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl isothiocyanate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55.5°C to 57.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7NCS
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1244
Fieser 01,718
Merck Index 15, 6493
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether, benzene, hot alcohol,, acetone and ccl4
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.