Learn More
Phosphate de 1-naphtyle, sel disodique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10585924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585924 25 g Flacon en verre 25g
10482054 1 g Flacon en verre 1g
10011574 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10585924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207569-06-0 , 2183-17-7
Formule moléculaire C10H7Na2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 268.12
Numéro MDL MFCD00041007
Clé InChI QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
CID PubChem 24212014
Nom IUPAC disodium;naphtalène-1yle -phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 286.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.