Learn More
Sel disodique de phosphate 1-naphtyle hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449917 25 g 25g
11429917 1 g 1g
11439917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22866.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sel disodique de phosphate 1-naphtyle hydraté, 99 %, C10H9Na2O5P, numéro CAS-207569-06-0
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel disodique de phosphate de 1-naphtyl est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207569-06-0
Formule moléculaire C10H7Na2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 268.12
Numéro MDL MFCD00041007
Clé InChI QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
CID PubChem 24212014
Nom IUPAC disodium;naphtalène-1yle -phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 4895811
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 268.12 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%