Learn More
Sel monosodique de phosphate de 1-naphtyle monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel monohydraté de phosphate de 1-naphtyle monosodique agit comme substrat pour la détermination de la phosphatase de l’acide prostatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate |
| Point de fusion | 186°C to 191°C |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 264.16 (246.14 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |