Learn More
Phosphate de 1-naphtyle, sel monosodique monohydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752685 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10752685 25 g Flacon en verre 25g
10434345 1 g Flacon en verre 1g
10124760 5 g Flacon en verre 5g
15169253 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10752685 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226890250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81012-89-7
Formule moléculaire C10H7O4P
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Numéro MDL MFCD00150615
Clé InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
CID PubChem 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189.0°C to 191.0°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC Naphtalène-1-yl dihydrogénophosphate ; sodium ; hydrate
Poids de la formule 264.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.