Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 1-naphtyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421238 5 g 5g
15431238 250 mg 250mg
15411238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55091.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276.229 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99747-74-7
Formule moléculaire C11H7F3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 276.229
Numéro MDL MFCD00192340
Clé InChI WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
CID PubChem 378884
Nom IUPAC Naphtalène-1-yl trifluorométhanesulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Couleur Rouge
Densité 1.405 g/mL
Point d’ébullition 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 276.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide