Learn More
Acide 1-naphthylacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377411 25 g Flacon en verre 25g
10387411 100 g Flacon en verre 100g
10086043 500 g Bouteille en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    24.65€ / 25g
    Économisez 5.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-87-3
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00004046
Clé InChI PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
CID PubChem 6862
ChEBI CHEBI:32918
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 133.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 09, 666
Merck Index 15, 6456
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.