Learn More
Acide 1-naphthylacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387411 100 g Flacon en verre 100g
10377411 25 g Flacon en verre 25g
10086043 500 g Bouteille en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349641000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-87-3
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00004046
Clé InChI PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
CID PubChem 6862
ChEBI CHEBI:32918
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 133.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 09, 666
Merck Index 15, 6456
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.