Learn More
Acide 1-naphthylacétique, 96 %, peut cont. Jusqu’à 4 % de 2-isomère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498923 250 g 250g
11488923 50 g 50g
11478923 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11069.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
1-Naphthylacetic acid is used as a plant growth regulator and for plant tissue culture. It is used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting, abscission promoter and substrate for auxin inducers of specific plant enzymes. Further, it stimulates root formation in cuttings of woody and herbaceous plants. It is also used to prevent premature flower and fruit drop. It is also employed to control regrowth of tree sprouts after trimminguse. In addition to this, it is used in ornaments and serves as an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide-1-naphthylacétique est utilisé comme régulateur de croissance végétale et pour la culture des tissus végétaux. Il est utilisé pour la propagation végétative de plantes à partir de la coupe de tiges et de feuilles et est utilisé comme promoteur de la zone d’abscission et substrat pour les inducteurs d’auxine d’enzymes végétales spécifiques. De plus, il stimule la formation de racines dans les boutures de plantes ligneuses et herbacées. Il est également utilisé pour prévenir la chute prématurée de fleurs et de fruits. Il est également utilisé pour contrôler la repousse des germes d’arbres après qu’ils ont été taillés. En outre, il est utilisé dans les ornements et sert d’ingrédient dans de nombreux produits horticoles commerciaux d’enracinement de plantes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-87-3
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00004046
Clé InChI PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
CID PubChem 6862
ChEBI CHEBI:32918
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetic acid
Point de fusion 126°C to 133°C
Quantité 250 g
Beilstein 1308415
Merck Index 14,6371
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,ethanol,acetone,chloroform and ether.
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à 4 % d’isomère 2
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthylacetic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthaleneaceticacid