Learn More
1-naphthylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326966 100 g 100g
11306966 5 g 5g
11316966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06696.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-75-2
Formule moléculaire C12H9N
Poids moléculaire (g/mol) 167.211
Numéro MDL MFCD00004041
Clé InChI OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
CID PubChem 8596
Nom IUPAC 2-naphtalén-1-ylacétonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetonitrile
Point de fusion 33°C to 35°C
Point d’ébullition 180°C to 182°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6192
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1101012
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 97%