Learn More
Chlorure de 1-naphtylacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395369 1 g 1g
11305379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50386.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5121-00-6
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Numéro MDL MFCD00175852
Clé InChI DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
CID PubChem 2795386
Nom IUPAC 2-(naphthalen-1-yl)acetyl chlorure
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetyl chloride
Densité 1.23
Point d’ébullition 130°C (0.6 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.621
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 204.66
Pourcentage de pureté 95%