Learn More
Bromure de 1-naphtylmagnésium, 0,5M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468037 100 mL 100mL
15458037 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51159.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 703-55-9 | C10H7BrMg | 231.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 703-55-9
Formule moléculaire C10H7BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 231.38
Numéro MDL MFCD00015768
Clé InChI VCBWOINKHDKRAF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-naphthylmagnesium bromide, naphthylmagnesium bromide, naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl-magnesium bromide, 1-naphthalenylmagnesium bromide, magnesium,bromo-1-naphthalenyl, pziigumposvmsd-uhfffaoysa-m, 1-naphthylmagnesium bromide solution, bromo naphthalen-1-yl magnesium, grignard reagent
CID PubChem 11831277
Nom IUPAC magnesium(2+) naphthalen-1-ide bromide
SMILES [Mg++].[Br-].C1=CC=C2[C-]=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylmagnesium bromide
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 231.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in MeTHF