Learn More
1-nitro-2,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 98 %
Code produit 15481369
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481369 5 g 5g
15491369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64260.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-88-7
Formule moléculaire C8H3F6NO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.107
Numéro MDL MFCD00236674
Clé InChI BZKVUOHHNCMTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-nitrobenzene, 1-nitro-2,5-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl, 2,5-bistrifluoromethylnitrobenzene, pubchem19738, 2-nitro-1,4-bis-trifluoromethyl-benzene, acmc-1bn6y, ksc496c8f
CID PubChem 2734048
Nom IUPAC 2-nitro-1,4-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Couleur Jaune
Densité 1.570 g/mL
Point d’ébullition 90°C (15 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Beilstein 2508751
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 259.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide