Learn More
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473557 5 g 5g
11483557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17320.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251.326 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37682-29-4
Formule moléculaire C14H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 251.326
Numéro MDL MFCD00014693
Clé InChI CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
CID PubChem 169952
Nom IUPAC 1-Nitro-2-octoxybenzène
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Densité 1.04
Point d’ébullition 163°C to 165°C (2 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Beilstein 2529905
Poids de la formule 251.32
Pourcentage de pureté 98%