Learn More
1-nitro-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432828 25 g 25g
11422828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16797.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-75-6 | C8H3F6NO2 | 259.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-75-6
Formule moléculaire C8H3F6NO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.11
Numéro MDL MFCD00000384
Clé InChI GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
CID PubChem 67603
Nom IUPAC 1-nitro-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Densité 1.535
Point d’ébullition 75°C to 76°C (11 mmHg)
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 25 g
Beilstein 1998251
Poids de la formule 259.11
Pourcentage de pureté ≥97%