Learn More
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 328-75-6 |
| Formule moléculaire | C8H3F6NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00000384 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |